Learn More
DL-Valin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Valine |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 117.15 |
Güte | Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-Valine
Name des Produkts
DL-Valin, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur