Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, 99 % Artikelnummer.: 11482768
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, 99 %
Artikelnummer. 11482768
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11482768
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16756.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-06-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00004267
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC-Name 2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine
Schmelzpunkt ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Menge 2500 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Chargennummer10251956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Chargennummer10248542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Chargennummer10244873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
ChargennummerT29I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, 99 % >