Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tyrosin, 98 %
Artikelnummer. 11494764
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
The tyrosine of this diet was labeled by adding to it an amount of synthetic, isotopic dl-tyrosine cor- responding to twice that already present in the food. Incorporation of total C14 into muscle protein was reduced in 186-day infected mice fed dl-tyrosine-2-C-14 as compared to muscle proteins obtained from noninfected animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Tyrosin dieser Diät wurde markiert, indem man ihm eine Menge synthetisches, isotopisches DL-Tyrosin hinzufügte, das auf das Doppelte reagiert, das bereits in der Nahrung vorhanden ist. Die Aufnahme von Gesamt-C14 in das Muskelprotein wurde bei 186-Tag infizierten Mäusen, die mit DL-Tyrosin-2-C-14 gefüttert wurden, im Vergleich zu Muskelproteinen von nicht infizierten Tieren reduziert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-03-6
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00063074
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
PubChem CID 1153
ChEBI CHEBI:18186
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)Propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tyrosine
Schmelzpunkt ∼325°C (decomposition)
Beilstein 515881
Merck Index 14,9839
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%
Menge 10 g