Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. 11322296
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322296
Marke: Thermo Scientific Chemicals L05936.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DL-Tryptophan, CAS-Nr. 54-12-6, ist eine α-Aminosäure, die häufig bei der Synthese von Proteinen verwendet wird.Es ist ein essentieller Aminosäure-Vorläufer für die Bildung von Serotonin, Melatonin und Vitamin B3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
DL-Tryptophan ist ein Aminosäure-Vorläufer von Serotonin und Melatonin. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel für den Gebrauch als Antidepressivum, Anxiolytikum und Schlafmittel. DL-Tryptophan kann auch als Futternährwertverbesserer und Antioxidationsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 10 g/l (20 °C), Hcl und Alkalien. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-12-6
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064339
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-Propansäure
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tryptophan
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Beilstein 86196
Löslichkeitsinformationen Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol.
Menge 5 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%