Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tryptophan, 98 %
Artikelnummer. 10008581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10008581
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-12-6
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064339
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-Propansäure
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tryptophan
Namenshinweis 99%
Farbe Beige bis Weiß oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum)
Sonstige Aminosäuren (TLC) Not detected
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 22, 550
Menge 25 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver