Learn More
DL-Serin, ≥98 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Serin |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 98 % |
Formelmasse | 105.1 |
Dichte | 1.537 g/ml |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Kristallpulver |