Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Selenomethionin, 99+ %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Selenomethionine |
| Namenshinweis | 99+% |
| Schmelzpunkt | 265.0°C |
| Farbe | Farblos |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
| Geruch | Faint Smelling |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH |
| Menge | 2.5 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-Selenomethionine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.