Learn More
DL-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Prolinol wird als asymmetrischer Katalysator in der Prolinorkatalyse eingesetzt und wird auch in vielen pharmazeutischen, biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
DL-Prolinol wird als asymmetrischer Katalysator in der Prolinorkatalyse eingesetzt und wird auch in vielen pharmazeutischen, biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Prolinol |
Brechungsindex | 1.484 |
Siedepunkt | 76°C (2mmHg) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. |
Formelmasse | 101.15 |
Reinheit (%) | 98% |