Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Prolin, 99 % Artikelnummer.: 10458320
Thermo Scientific Chemicals DL-Prolin, 99 %
Artikelnummer. 10458320
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10458320
Marke: Thermo Scientific Chemicals 174030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-36-9
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00005250
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Proline
Schmelzpunkt 208.0°C to 210.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Merck Index 15, 7895
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in chloroform, benzene and, acetone, insoluble in ether
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Menge 5 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number174030250,174030050
ChargennummerA0434997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number174030250,174030050
ChargennummerA0390144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2020 Catalog Number174030250,174030050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Prolin, 99 % >