Learn More
DL-Phenylglycinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470909
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15470909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63932.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein chirales Arylalkylamin, das als Organokatalysatoren verwendet wird. Verwendet in der Synthese von chiralen Diaminen auch in der Bestimmung der chiralen Erkennungseigenschaften von neuartigen fluoreszierenden Chemosensoren für Aminosäuren. eine effiziente und praktische Synthese von l-. alpha.-aminosäuren unter Verwendung von (r)-phenylglycinol als chirales Hilfsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7568-92-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00130145
InChI-Schlüssel IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
IUPAC-Name 2-Amino-2-Phenylethanol
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylglycinol
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Farbe Weiß
Beilstein 971219
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol.
Menge 25 g
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Phenylglycinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (.+-.)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol