Learn More
DL-Phenylglycinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein chirales Arylalkylamin, das als Organokatalysatoren verwendet wird. Verwendet in der Synthese von chiralen Diaminen auch in der Bestimmung der chiralen Erkennungseigenschaften von neuartigen fluoreszierenden Chemosensoren für Aminosäuren. eine effiziente und praktische Synthese von l-. alpha.-aminosäuren unter Verwendung von (r)-phenylglycinol als chirales Hilfsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Ein chirales Arylalkylamin, das als Organokatalysatoren verwendet wird. Verwendet in der Synthese von chiralen Diaminen auch in der Bestimmung der chiralen Erkennungseigenschaften von neuartigen fluoreszierenden Chemosensoren für Aminosäuren. eine effiziente und praktische Synthese von l-. alpha.-aminosäuren unter Verwendung von (r)-phenylglycinol als chirales Hilfsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Phenylglycinol |
Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 971219 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol. |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 137.18 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |