Learn More
DL-Mandelsäure, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15626090
DL-Mandelsäure, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15626090 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15626090
Marke: Honeywell-Fluka 63470500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die gravimetrische Bestimmung von Zr,≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium perchlorate
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DL-Mandelsäure, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™ >