Learn More
DL-Mandelsäure, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15616090
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Für die gravimetrische Bestimmung von Zr,≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumperchlorat
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Fest