Learn More
DL-Äpfelsäure, BAKER ANALYZED™ Biochemisches Reagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Äpfelsäure |
CAS | 617-48-1 |
Summenformel | C4H6O5 |
Synonym | Apfelsäure, DL-Äpfelsäure, 2-Hydroxysuccinsäure, Malat, Hydroxysuccinsäure, Butandisäure, Hydroxy, Pomalussäure, Hydroxybutandiosäure, Desoxytetrarsäure, deoxytetraric acid |
InChI-Schlüssel | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
IUPAC-Name | 2-Hydroxybutanediosäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.087 |
PubChem CID | 525 |
ChEBI | CHEBI:6650 |