Learn More
DL-Äpfelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500g
2500g
Beschreibung
DL-Malic acid is used as a food additive. It is a component of some artificial vinegar flavors. Further, it is used in the preparation of chiral compounds, including κ-opioid rece. It is utilized for chiral resolution by ligand-exchange capillary electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich κ-BeschreibungOpioidrezeptor, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ether, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
DL-Malic acid is used as a food additive. Es ist ein Bestandteil einiger künstlicher Essigaromen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung chiraler Verbindungen, einschließlich κ-BeschreibungOpioidrezeptor, verwendet. Es wird für die chirale Auflösung durch Kapillarelektrophorese mit Ligandenaustausch verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ether, Wasser, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Malic acid |
Schmelzpunkt | 130°bis 133 °C |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Beilstein | 1723539 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol. |
Formelmasse | 134.09 |
Dichte | 1,609 |
Menge | 2500g |
Flammpunkt | 203 °C (397 °F) |