Learn More
DL-Lysin-Monohydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10289740
Marke: Thermo Scientific Acros 413371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-53-1
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00064563
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC-Name 2,6-Diaminohexansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt 267.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Spezifische Drehung −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Merck Index 14, 5636
Menge 100 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Granulate oder Stückchen