Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 11473254
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-39-2
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00063087
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC-Name 2-Amino-4-methyl-pentansäure
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Leucine
Schmelzpunkt ∼294°C (sublimation)
Beilstein 636005
Merck Index 14,5451
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
Dichte 1.293
Menge 1000 g