Learn More
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10487510
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487510
2,5kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10487510
Marke: Thermo Scientific Acros 125060025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lactic acid
Schmelzpunkt 18,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C (15,0 mmHg)
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural, Glycerin, weniger löslich in Ether, praktisch unlöslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 90%
Dichte 1,2000g/mL
Menge 2,5kg
Flammpunkt > 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4252 bis 1,4272
Glührückstand Max. 0,1%
Relative Dichte 1,2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number125060250,125060025,125060100,125065000,125060010
ChargennummerA0458967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number125060250,125060025,125060100,125065000,125060010
ChargennummerA0442023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number125060250,125060025,125060100,125065000,125060010
ChargennummerA0413202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number125060250,125060025,125060100,125065000,125060010
ChargennummerA0447090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number125060250,125060025,125060100,125065000,125060010
Name des Produkts
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >