Learn More
DL-Homocystein-thiolacton-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357216
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is used as an intermediate of erdosteine and citiolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Homocystein-Thiolacton-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt von Erdodein und Citiolon verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (740 g/l). Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6038-19-3
Summenformel C4H8ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 153.624
MDL-Nummer MFCD00012724
InChI-Schlüssel ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC-Name 3-Aminothiolan-2-on;hydrochlorid
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Schmelzpunkt ∽204°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3562103
Merck Index 14,4734
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (740g/L). Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 153.63
Reinheit (%) 99%