Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 99 %
Artikelnummer. 10500594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10500594
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96998-61-7
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00151030
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
PubChem CID 12219647
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCl·xH2O
Sulfat 280ppm max.
Transmission 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 5 g
Reinheit (%) 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.