Learn More
DL-Cystein, 96 %
53.50 € - 518.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3374-22-9 |
---|---|
Summenformel | C3H7NO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.15 |
MDL-Nummer | MFCD00004881 |
InChI-Schlüssel | XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh |
PubChem CID | 594 |
ChEBI | CHEBI:15356 |
IUPAC-Name | 2-amino-3-sulfanylpropansäure |
SMILES | NC(CS)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15482558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56126.06 |
5 g |
53.50 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15492558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56126.14 |
25 g |
179.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15402568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56126.22 |
100 g | |||||||
Beschreibung
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDL-Cystein ist ein NMDA-Agonist an Quisqualat-Rezeptoren bei hoher Konzentration.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), 1 N HCl (25 mg/ml), Ethanol und Essigsäure. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Chemische Identifikatoren
3374-22-9 | |
121.15 | |
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N | |
594 | |
2-amino-3-sulfanylpropansäure |
C3H7NO2S | |
MFCD00004881 | |
dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh | |
CHEBI:15356 | |
NC(CS)C(O)=O |
Spezifikation
DL-Cysteine | |
3374-22-9 | |
MFCD00004881 | |
dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh | |
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-sulfanylpropansäure | |
594 | |
121.16 |
225°C (decomposition) | |
C3H7NO2S | |
1721406 | |
Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone. | |
NC(CS)C(O)=O | |
121.15 | |
CHEBI:15356 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 222-160-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HA1595000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only