Learn More
DL-Asparaginsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10385970
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-45-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00063083
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Aspartic acid
Namenshinweis 99+%
Ammonium 500ppm max.
Farbe Gelb
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Eisen (Fe) 10ppm max.
Beilstein 04, 483
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Merck Index 10, 853
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung −0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (c=10, 2 N HCl)
Sulfat 500ppm max.
Formelmasse 133.1
Transmission 95% min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1cm cell
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (Acid)
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 5 g
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt