Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin, 98 % Artikelnummer.: 11458137
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin, 98 %
Artikelnummer. 11458137
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11458137
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17520.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Arginin wird bei der Synthese von Kreatin und Polyaminen verwendet. DL-Arg wird in der physikalisch-chemischen Analyse der Aminosäure-Komplexierungsdynamik und der Kristallstruktur-Formationen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7200-25-1
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.204
MDL-Nummer MFCD00063117
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
IUPAC-Name 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Chargennummer10245746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Chargennummer10246197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA17520.06
Chargennummer10244614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Chargennummer10239887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DL-Arginine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin, 98 % >