Learn More
DL-Alanin 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Alanine |
Schmelzpunkt | 272.0°C to 275.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Ammonium | 200ppm max. |
Arsen (As) | 1ppm max. |
pH | 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466339 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | 159091000,159095000 |
A0458868 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 159091000,159095000 |
A0394758 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 159091000,159095000,159090025 |
A0411341 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 159091000,159095000,159090025 |
A0435212 | Analysenzertifikat | 20/10/2021 | 159091000,159095000,159090025 |