Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 11464913
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11464913
Marke: Thermo Scientific Chemicals A12230.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll). It is a functional component in the alanine cycle which regulates the level of alanine aminotransferases which can be used as a diagnostic tool to predict type II diabetes. It is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Alanin wird in gemischten Liganden (Chelat)-Studien mit Übergangsmetallen wie Cu(II), Zn(ll) und Cd(ll) verwendet. Sie ist eine funktionelle Komponente im Alanin-Zyklus, die den Gehalt an Alanin-Aminotransferasen reguliert, die als diagnostisches Werkzeug zur Vorhersage von Typ-II-Diabetes verwendet werden können. Sie wird als Modellreagenz für die Entwicklung von Aminosäureracemischen Auflösungstechniken verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-72-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064408
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC-Name 2-Aminopropansäure
SMILES CC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Alanine
Schmelzpunkt ∼292°C (decomposition)
Beilstein 635807
Merck Index 14,204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Dichte 1.42
Menge 250 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato