Learn More
DL-1,2-Hexandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-1, 2-Hexanediol |
CAS | 6920-22-5 |
Schmelzpunkt | -25.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 223.0°C to 224.0°C |
Flammpunkt | 122°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |