Learn More
Divinyltindichlorid
Artikelnummer. 11374547
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7532-85-6
Summenformel C4H8Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 245.72
MDL-Nummer MFCD00058728
InChI-Schlüssel OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
PubChem CID 82033
IUPAC-Name Dichlor-bis(ethenyl)stannan
SMILES Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinyltin dichloride
Siedepunkt 54°C to 56°C (3 mmHg)
Menge 2 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 243.69
Physikalische Form Flüssigkeit