Learn More
Dithiothreitol (Kristalle oder Pulver weiß/Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-25612
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10592945
Marke: Fisher BioReagents BP1725
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dithiothreitol, >–99 %, C4H10O2S2, CAS-Nummer-3483-12-3, 1,4-Dithio-dl-threitol, 1,4-Dithiothreitol, 2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, d-1,4-Dithiothreitol, d-dtt, Dithiothreitol, DL-1,4-Dithiothreitol, DL-Dithiothreitol, DTT, Threo-1,4-Dimercapto-2,3-Butanediol, 5 g, max. 0,04 AU, >–99 %
Dithiothreitol, >–99 %, C4H10O2S2, CAS-Nummer-3483-12-3, 1,4-Dithio-dl-threitol, 1,4-Dithiothreitol, 2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, d-1,4-Dithiothreitol, d-dtt, Dithiothreitol, DL-1,4-Dithiothreitol, DL-Dithiothreitol, DTT, Threo-1,4-Dimercapto-2,3-Butanediol, 5 g, 0,04 AU max., >–99 %
Dithiothreitol wird zur Reduktion von Disulfid-Bindungen in Proteinen und Peptiden verwendet und in niedrigen Konzentrationen als Enzymstabilisator während der Proteinaufreinigung und enzymatischen Reaktionen hinzugefügt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiothreitol
Extinktion 0.04 AU max.
Schmelzpunkt 38 °C
Farbe Weiß
pH 5,1
Siedepunkt 125°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Menge 5 g
Merck Index 15, 3419
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dithiothreitol