Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierverbindungen mit Liebig-Kondensator, Vakuumempfänger-Adapter und Olive
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05053404
Artikelnummer. 10722522
  • 132.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasser- und Vakuumanschluss mit Glasoliven
  • Mit Hülse NS 14/23
  • Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
Duran Glas