Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken nach Claisen, mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05055414
Artikelnummer. 11592324
  • 162.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator (gerader Auslass) und Kopf nach Claisen
  • Wasseranschluss mit DIN-Gewinde, GL14
  • Mit zwei Hülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
NS 29/32