Learn More
Destillationsstandard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nennwert: 164 - 357 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080182
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 16080182
Marke: Paragon Scientific CRMDIGO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die für die Destillation zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Destillationsprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D86 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 123 und ISO 3405
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für die Destillation
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN-Nummer UN 1202
Menge 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.