Learn More
Hanna Instruments™ DiST™ 5 EC/TDS/Temperaturprüfgeräte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wasserdicht und schwimmfähig
- Automatischer Temperaturausgleich
- HOLD-Taste zum Einfrieren der Messwerte auf dem Display
- BEPS warnt den Anwender bei niedrigem Batteriestrom, der sich negativ auf die Messwerte auswirken könnte Auswechselbare Graphitelektrode, einstellbares TDS-Verhältnis, °C- oder °F-Messung, Automatischer Temperaturausgleich (ATC) mit einstellbarerβ Batteriestandsanzeige, Stabilitätsanzeige, automatische Abschaltung und automatische Kalibrierung.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±2 % der Originalgröße |
| Kompatible Sonden | HI73311 austauschbare EC/TDS-Graphitelektrode (inklusive) |
| Kalibrierung | EC/TDS-Kalibrierung: Automatisch, Ein-Punkt bei: 1413 μS/cm, 1382 ppm (mg/l) |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0 bis 3999 μS/cm |
| Auflösung (Leitfähigkeit) | 1 μS/cm |
| Temperaturkompensation | Automatisch, β einstellbar von 0,0 bis 2,4 %/°C |
| Bereich (TDS) | 0 bis 2000 mg/l (ppm) |
| Auflösung (TDS) | 1 mg/l (ppm) |
| Genauigkeit (TDS) | ±2 % der Originalgröße |
| TDS-Faktor-Bereich | 0.45 bis 1.00 |
| Show More |