Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten für den J2000 Drucker
Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen.
Marke: Brady™ 151241
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wenn Sie das Etikett warmem Wasser aussetzen, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche auf der es angebracht war zu beschädigen und ohne Rückstände zu hinterlassen
- Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
- Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
- Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Acryl, Abnehmbar | |
Matt | |
Papier | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °F bis +172 °F | |
0,0030 in. | |
53,98 mm | |
4 in. | |
101,6 mm | |
242 g |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
250 Etiketten/Rolle | |
-40 °C° bis +78 °C° | |
0,094 mm | |
2 in. | |
101,60 mm | |
50,80 mm |