Learn More
Corning™ Lösbare Mikroträger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15823895 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15823895
Marke: Corning™ 4989
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Corning™ auflösbare Mikroträger vereinfachen die Zellernte, Trennung und Konzentration und sind ideal für die Skalierung von Bioprozessen.
  • Ermöglichen Zelltrennungen, die schneller, sanfter und bequemer sind als andere handelsübliche Mikroträger
  • Besteht aus Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten, die über Kalziumionen miteinander verbunden sind, die wiederum entweder mit denaturiertem Kollagen oder mit Corning Synthemax™ II beschichtet sind, um die Zellhaftung für eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit zu verbessern
  • Innerhalb von 10 bis 20 Minuten mit EDTA und Pektinase löslich für eine einfache Trennung der Zellen von den eigentlichen Mikroträgern
  • Schmale Größenverteilung (1.02 bis 1.03 g/cm3 Dichte, 200 bis 300 μm vollständig hydriert) und große Oberfläche (5000 cm2/g) führen zu einer homogeneren Kultur
  • Transparenz zur Visualisierung der Zellmorphologie
  • Vorsterilisiert auf Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) 10-6
  • Nicht-pyrogen
  • Anwendungsgebiete sind Zelltherapie, Impfstoffproduktion oder großvolumige adhärente Zellkultur-Skalierung und Zellbanking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Glasfläschchen
Kulturfläche 5000 cm2/g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Großvolumige adhärente Zellkulturskalierung und Zellbanken
Oberflächenbehandlung Corning™ Synthemax II
Produkttyp Lösbarer Mikroträger
Material Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten sind über Calciumionen miteinander verbunden
Partikelgröße (metrisch) 200 bis 300 μm vollständig hydriert
Menge 10 g