Learn More
Corning™ Lösbare Mikroträger
Artikelnummer. 15803895 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15803895
Marke: Corning™ 4987
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Corning™ auflösbare Mikroträger vereinfachen die Zellernte, Trennung und Konzentration und sind ideal für die Skalierung von Bioprozessen.
  • Ermöglichen Zelltrennungen, die schneller, sanfter und bequemer sind als andere handelsübliche Mikroträger
  • Besteht aus Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten, die über Kalziumionen miteinander verbunden sind, die wiederum entweder mit denaturiertem Kollagen oder mit Corning Synthemax™ II beschichtet sind, um die Zellhaftung für eine optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit zu verbessern
  • Innerhalb von 10 bis 20 Minuten mit EDTA und Pektinase löslich für eine einfache Trennung der Zellen von den eigentlichen Mikroträgern
  • Schmale Größenverteilung (1.02 bis 1.03 g/cm3 Dichte, 200 bis 300 μm vollständig hydriert) und große Oberfläche (5000 cm2/g) führen zu einer homogeneren Kultur
  • Transparenz zur Visualisierung der Zellmorphologie
  • Vorsterilisiert auf Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) 10-6
  • Nicht-pyrogen
  • Anwendungsgebiete sind Zelltherapie, Impfstoffproduktion oder großvolumige adhärente Zellkultur-Skalierung und Zellbanking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Lösbare Mikroträger
Kulturfläche 5000 cm2/g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Großvolumige adhärente Zellkulturskalierung und Zellbanken
Verpackung Glasfläschchen
Oberflächenbehandlung Corning™ Synthemax II
Produkttyp Lösbarer Mikroträger
Material Polygalakturonsäure (PGA)-Polymerketten sind über Calciumionen miteinander verbunden
Partikelgröße (metrisch) 200 bis 300 μm vollständig hydriert
Menge 1 g
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis