Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nadel, Edelstahl, Länge 50mm
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 5440
Artikelnummer. 10448571
  • 1.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Labornadel
Edelstahl
50 mm
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Nadel, Edelstahl, Länge 50mm > Länge:50mm