Learn More
Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer
Mit ergonomischem Griff für die einfache Probenahme auch unter schwierigen Bedingungen. Der Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer eignet sich zur Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten und kann problemlos mit Handschuhen verwendet werden.
129.00 € - 208.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15531751
|
Buerkle™
5393-6620 |
500 mm | 100 mL | Unsteril |
129.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15541751
|
Buerkle™
5393-6621 |
500 mm | 100 mL | Steril |
168.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15551751
|
Buerkle™
5393-6630 |
1000 mm | 200 mL | Unsteril |
196.08 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15561751
|
Buerkle™
5393-6631 |
1000 mm | 200 mL | Steril |
208.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Ergonomischer Griff für gute Griffigkeit, auch mit Handschuhen
- Entnahme von Mehrschicht- und Zielpunktproben ist möglich
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
21 mm |
HDPE | |
Ja |