Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 300 mm
780 x 400 mm
780 x 600 mm
1100 x 700 mm
Kapazität (metrisch):
10 l
30 l
65 l
130 l
Material:
Polyamid
Packungsgröße:
200 Stück
300 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Nicht steril
- Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
- Aus Heißluftsterilisator-tauglichem Polyamid (PA)
- Folienstärke: 0.05 mm
- Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
- Nur für die einmalige Verwendung
Vor Licht schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 130 l |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel |
| Material | Polyamid |
| Dicke (metrisch) | 0,05 mm |
| Abmessungen (L x B) | 1100 x 700 mm |