Learn More
Swann-Morton™ Einweg-Skalpellklinge
Artikelnummer. 12952535
Click to view available options
Menge:
20 x 5/Packung
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Product Code. 12952535
missing translation for 'mfr': Swann-Morton™ 0113
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Unsterile, folienverpackte Einweg-Skalpellklinge. Die Swann-Morton™ Einweg-Skalpellklinge besteht aus Karbonstahl.
  • Unsterile Klinge
  • Folienpakete mit 5 Stück
  • Einsatz Nr. 4. Für Griffe 4, 4L, 4 graduiert und 6B
  • Karbonstahlkonstruktion
Specifications
Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Skalpellklinge
Zur Verwendung mit (Geräte) Einsatz Nr. 4. Passt für Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität BS EN 7740
Menge 20 x 5/Packung