Learn More
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für Zellenzähler
Die Konstruktion aus klarem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit. Kartell™ Coulter™ Zellzählbecher eignen sich für die Probenanalyse mit Zellzählern.
Marke: Kartell™ 0093600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08000kg
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit Verschlusskappen aus Polyethylen
Spezifikation
200 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Für Analysen | |
56 mm |
25 ml | |
Becher | |
Ja | |
Für Toa™ und Royco-Hycel™ Zellenzähler |