Learn More
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für automatischen Analysator
Artikelnummer. p-8000300
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
2 ml
4 mL
Höhe (metrisch):
22.6
24,9 mm
37,9 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12039877
Marke: Kartell™ 02508004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht.Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
  • Sortiment an glasklaren Gefäßen aus Polystyrol für den automatischen Analysator, Boden konisch
  • Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™
  • Supplied without caps
  • Graduiert
Spezifikation
Menge 1000/Pack
Kapazität (metrisch) 4 mL
Farbe Transparent
Produkttyp TBG
Material Polystyrol
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™ Analysegeräte
Höhe (metrisch) 37,9 mm