Learn More
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für automatischen Analysator
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
Marke: Kartell™ 02501004
Beschreibung
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht.Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
- Sortiment an glasklaren Gefäßen aus Polystyrol für den automatischen Analysator, Boden konisch
- Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™
- Supplied without caps
- Graduiert
Spezifikation
1000 Packungen | |
Kristallklar | |
Polystyrol | |
Technicon™, Beckman™, Konelab™ Analysegeräte |
1,5 ml | |
Probenbecher | |
Ja | |
22.6 |