Learn More
Cole-Parmer™ Einweg-Griffin Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form
Vergossene Stapelrippen verhindern das Zusammenkleben der Becher beim Stapeln
Marke: Cole-Parmer™ 06006-83
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einweg-Griffin Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form, 600 ml
- Graduierung in ml und oz.
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 25 Stück
- Autoklavierbar
Spezifikation
Griffin Becher, niedrige Form | |
Flach | |
600 mL | |
Durchsichtig | |
4.5 Zoll | |
5 Zoll |
Polypropylen | |
20 oz. | |
Ja | |
25 Becher | |
11,4 cm | |
12,7 cm |