Beschreibung
- HDPE-Gewebe
- Stärke: 18 μm
- Gewicht: 3 g/Stck
- Blau
- PSA-Kategorie I
- Unsteril
- Elastisches Handgelenk und Ellenbogen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Bauweise | An Handgelenk und Ellbogen elastisch |
Material | Polyethylen |
Farbe | Blau |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Elastisch |
Dicke | 18 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spritzschutz in Industrie-, Fertigungs- und Gesundheitsumgebungen |
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie I |
Abmessungen (L x B) | 40 cm x 22 cm ± 2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einweg-Ärmelschoner aus Polyethylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur