Learn More
Einweg-Polyethylen-Schürze Artikelnummer.: 16683074
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Polyethylen-Schürze
Artikelnummer. 16683074
125 x 70 cm, weiß
Click to view available options
125 x 70 cm, weiß
Artikelnummer. 16683074
Marke: New source - PPE HMAPR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylen-Schürze mit Taillenbändern, zum Tragen über der Kleidung als Schutz vor Verschüttungen und Spritzern während medizinischer Verfahren und Hausmeisterarbeiten. Mit Nackenband und Taillenbändern gleiten die Schürzen schnell über Kleidungsstücke und bieten maximalen Schutz.
  • PE-Gewebe
  • Gewicht: 12 gsm
  • PSA-Kategorie I
  • Gewicht des Artikels (gr/pc): Testmethode ISO3801, Standard 12+1
  • Bruchdehnung (N/5 cm): Testmethode MD ISO13934-1, Standard >16
  • Testmethode CD ISO13934-1, Standard >11,5
  • Dehnungsrate (%): Testmethode MD ISO13934-1, Standard >321,91
  • Testmethode  CD ISO13934-1, Standard >246.21
Spezifikation
Größe Universal
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Dicke 18 μm
Enthält 10 Schürzen/Beutel, 10 Beutel/Karton (Karton: 37 x 29 x 22 cm)
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie I gemäß der EU-Richtlinie 2016/425
Abmessungen (L x B) 125 x 70 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einweg-Polyethylen-Schürze >