Learn More
Azpack™ Einwegbecher, Kunststoff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
29 mm
42 mm
Modell:
Niedrige Ausführung, konisch zulaufend
Spitz zulaufend
Beschreibung
- Polypropylen
- Durchscheinend
- Einwegprodukt
- Gegossene Graduierungen
- Konisch zulaufend
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Kapazität (metrisch) | 20 ml |
Material | Polypropylen |
Graduierungsbereich | 5 ml bis 20 ml |
Höhe (metrisch) | 29 mm |
Menge | 100er-Pckg. |
Typ | Becher |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |
Modell | Niedrige Ausführung, konisch zulaufend |