Learn More
Cytiva Einweg-PD-10 Entsalzungssäulen
Nutzen Sie diese Säulen zum Entsalzen und Pufferaustausch sowie zum Entfernen von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht. Cytiva Life Sciences™ PD-10 Einweg-Entsalzungssäulen ermöglichen schnelle Rückgewinnung mit hoher Ausbeute.
Marke: Cytiva 17-0851-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gepackt mit Sephadex™ G-25 Medium
- Für Anwenderfreundlichkeit und einfachen Ausgleich ausgelegt
- Vorbereitung von Proben im Bereich von 1.0 bis 2.5 ml durch Schwerkraftfluss oder von 1.75 bis 2.5 ml durch Zentrifugation
- Parallele Entsalzung mehrerer Proben mit einer Entsalzungskapazität von > 90 %
- Probenrückgewinnung im Bereich von 70 bis > 95 %
- Mit Adaptern für die Zentrifugation
Spezifikation
Entsalzsäule, Sephadex G-25 Mittlere Verpackung | |
0.59 in. | |
8,3 mL | |
1,5 cm |
>50 μm (trocken), 38 bis 235 μm (nass) | |
Für einfache Anwendung und einfache Äquilibrierung ausgelegt | |
4°bis 30 °C | |
30 Pk. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Einweg-PD-10 Entsalzungssäulen > Vorbereitung von Proben von 1,0 bis 2,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur