Learn More
LevGo™ 25 x Eco Funnel Card Funnels Disposable
Passt in eine Vielzahl von Öffnungen und kann mit praktisch jeder Flüssigkeit* oder jedem Pulver verwendet werden. LevGo™ Einweg-Papier-Mini-Trichter werden im Standard-Abfallstrom naturgemäß biologisch abgebaut und sorgen so für ein umweltfreundlicheres Produkt.
Marke: LevGo™ HS120219
Weitere Details : net-weight : 0.11700kg
Beschreibung
- Die innovative ‘Lehne’ ermöglicht das freihändige Ausgießen
- Maximale Flexibilität – schneiden Sie den Stiel in Größe oder Form zurecht, sodass er Ihren Anforderungen entspricht
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Abmessungen: 186 ml-Verschluss, Durchmesser oben 0.64 cm,2Höhe: 12.8 cm
- Nicht empfohlen für heiße Flüssigkeiten
Spezifikation
0,64 cm2 | |
Papier | |
Integrierte Lehne | |
Trichter |
186 ml | |
12.8 cm | |
25 Packung |