Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Magnetrührstäbe
Artikelnummer. p-8576009 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
41.3 mm
50.8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11764146
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
  • Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Abmessungen (L x B x H) 50.8 x 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Mischen radioaktiver Reagenzien bei Kreuzkontamination könnte ein Problem sein
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 50.8 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 100
Form Polygon
Typ Magnetic Stir Bar