Learn More
Zweiteilige Einweg-Spritze mit Luer-Anschluss
Artikelnummer. 10018740
Encompass_Preferred
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 12 ml
2 bis 3 ml
20 bis 24 ml
5 bis 6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10018740
Marke: Henke Sass Wolf Hsw HSW4020000DO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die hohe Qualität dieser Nadeln gewährleistet eine sichere Anwendung von Medikamenten. Henke Sass Wolf Hsw™ zweiteilige Einwegspritzen mit Luer-Anschluss wurden für eine optimierte Handhabung entwickelt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
  • Erhältlich in Größen 1 bis 50 ml (60 ml)
  • Glatter Fluss, enger, transparenter Zylinder
  • Kein Gummi, Styrol oder DEHP
  • Latex- und silikonölfrei
  • Pyrogenfrei, PVC-frei, ungiftig
  • Sterile, einzeln verpackte Blisterstreifen
  • Ihre erste Wahl für eine inerte Spritze
  • Definierte Position des Kolbens bei Volumen “0”, um zu spüren, wenn der Kolben vollständig eingesetzt ist
  • LDS: Kein Totraum für 1 ml-Spritze
  • Erweiterte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum
  • Positiver Sicherheitsstopp zur Vermeidung von versehentlichem Verschütten
  • 1 bis 20 ml (24 ml) auch mit mitgelieferter Nadel erhältlich
  • 2 bis 20 ml als orale Spritze mit violettem Kolben erhältlich
  • 2 ml bis 50 ml (60 ml) auch mit Luer-Lock erhältlich
  • 30 ml und 50 ml auch mit Katheterspitze erhältlich
  • Alle Größen auf Anfrage in nicht steriler Ausführung (Großpackung) erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität DIN-, EN-, ISO- und FDA-Normen, Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485:2003/AC 2007 zertifiziert, CE-Kennzeichnung
Material Polypropylene
Farbe Transparenter Zylinder
Beschreibung Wischfeste Skala
Latexfrei Ja
Produkttyp 2-teilige Spritze mit Luer-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0,1 mL
Menge 100 Packung
Volumen (metrisch) 2 bis 3 ml
Anschlusstyp Luer-Slip
Graduated Ja
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.